Tlačiť
Dietylmalonát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
114450010 114450250 114455000 114450025 114450100
114450010.EA 125.15 EUR
114450010. 114450250. 114455000. 114450025. 114450100.
Dietylmalonát 99+%
Dietylmalonát
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Mw: 160.17
Teplota varu: 199 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1.055 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009195
Číslo CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %