Dimethyl sebacate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L15805.22
L15805.36
L15805.22EA
53.75
EUR
L15805.22
L15805.36
Dimethyl sebacate ≥97%
Dimethyl sebacate
Purity: 97%
CAS No.: 106-79-6
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 145°(293°F)
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 1785523
MDL No.: MFCD00008472
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₄ Teplota varu: 287…289 °C Teplota tavenia: 25…28 °C Hustota: 0,988 Teplota vzplanutia: 145 °C (293 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008472 Číslo CAS: 106-79-6 EINECS: 203-431-4 |