Tlačiť
Diethyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
246077-100ML 246077-500ML
SIAL246077-100MLEA 95.07 EUR
SIAL246077-100ML SIAL246077-500ML
Diethyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Diethyl sebacate
Vzorec: C₁₄H₂₆O₄
Teplota varu: 312 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009219
Číslo CAS: 110-40-7
EINECS: 203-764-5