Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)sebakát, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
23399.296EA 103.34 EUR
23399.296 23399.460
Bis(2-ethylhexyl)sebakát, TECHNICAL
Bis(2-ethylhexyl)sebakát
Vzorec: C₂₆H₅₀O₄
Mw: 426.68
Teplota varu: 435
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 213
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009497
Číslo CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test