Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)sebakát 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
269920010 269920025 269920100
ACRO269920010EA 188.66 EUR
ACRO269920010 ACRO269920025 ACRO269920100
Bis(2-ethylhexyl)sebakát 97%
Bis(2-ethylhexyl)sebakát
Vzorec: C₂₆H₅₀O₄
Mw: 426.68
Teplota varu: 212 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009497
Číslo CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %