Tlačiť
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20718.14 B20718.22 B20718.36 AB125573.0025 AB125573.0100
B20718.14EA 42.52 EUR
B20718.14 B20718.22 B20718.36 ABCRAB125573.0025 ABCRAB125573.0100
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98%
Methyl-3-mercaptopropionate
Purity: 98% CAS No.: 2935-90-2 Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3 Formula Weight: 120.17 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 1742952 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004895
Vzorec: C₄H₈O₂S
Teplota varu: 164 °C
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1,085
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004895
Číslo CAS: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
OSN: 1228
ADR: 3,II