Tlačiť
Dimethyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D152927-1L D152927-500ML
SIALD152927-1LEA 121.14 EUR
SIALD152927-1L SIALD152927-500ML
Dimethyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl carbonate
Vzorec: C₃H₆O₃
Teplota varu: 90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0,5…4.7 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008420
Číslo CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
OSN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117