Tlačiť
Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D91551-1L D91551-2.5L D91551-250ML D91551-18L D91551-4L
SIALD91551-1LEA 177.3 EUR
SIALD91551-1L SIALD91551-2.5L SIALD91551-250ML SIALD91551-18L SIALD91551-4L
Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylkarbonát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Teplota varu: 127 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009107
Číslo CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
OSN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815