Tlačiť
Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
517135-100ML 517135-1L
SIAL517135-100MLEA 111.51 EUR
SIAL517135-100ML SIAL517135-1L
Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylkarbonát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Teplota varu: 127 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009107
Číslo CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
OSN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815