Tlačiť
Methyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Propanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274208-10KG-K W274208-1KG-K W274208-20KG-K
SIALW274208-10KG-KEA 911.35 EUR
SIALW274208-10KG-K SIALW274208-1KG-K SIALW274208-20KG-K
Methyl propionate, Sigma-Aldrich®
Methyl propionate
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 79,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –87 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009306
Číslo CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
OSN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191