Tlačiť
Methyl propionate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propanoic acid methyl ester
149050010 149052500
149050010.EA 180.1 EUR
149050010. 149052500.
Methyl propionate 99+%
Methyl propionate
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 79,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 0,915 g/cm³
Teplota vzplanutia: –2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009306
Číslo CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
OSN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g