Tlačiť
Butyl propionate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
269480010 269482500
ACRO269480010EA 144.81 EUR
ACRO269480010 ACRO269482500
Butyl propionate 99+%
Butyl propionate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 145 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009448
Číslo CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
OSN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %