Tlačiť
Ethyl valerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246204-1KG-K W246204-20KG-K W246204-9KG-K
SIALW246204-1KG-KEA 77.42 EUR
SIALW246204-1KG-K SIALW246204-20KG-K SIALW246204-9KG-K
Ethyl valerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl valerate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 145 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009479
Číslo CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
OSN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042