Ethyl valerate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
A14854.0FEA
266.77
EUR
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
Ethyl valerate ≥98%
Ethyl valerate
Purity: 98%
CAS No.: 539-82-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: -92 to -90°
Boiling Point: 142-145°
Beilstein Reference: 1744680
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009479
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Mw: 130.19 Teplota varu: 142…145 °C Teplota tavenia: –92…–90 °C Hustota: 0.874 Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009479 Číslo CAS: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 OSN: 3272 Merck Index: 12,10042 |