Tlačiť
Ethyl valerate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
410470050 410471000 410475000
ACRO410470050EA 37.02 EUR
ACRO410470050 ACRO410471000 ACRO410475000
Ethyl valerate 99%
Ethyl valerate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 145 °C
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009479
Číslo CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
OSN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %