Tlačiť
Methyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W272809-1KG-K W272809-9KG-K
SIALW272809-1KG-KEA 122.97 EUR
SIALW272809-1KG-K SIALW272809-9KG-K
Methyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Mw: 158.24
Teplota varu: 190
Teplota tavenia: –36.7 °C
Hustota: 0.877 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 68
Číslo MDL: MFCD00009551
Číslo CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0