Tlačiť
Ethyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
112321-100G 112321-5G
SIAL112321-100GEA 40.03 EUR
SIAL112321-100G SIAL112321-5G
Ethyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl octanoate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009552
Číslo CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813