Tlačiť
Ethyl octanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00202.0005 8.00202.0250
8.00202.0005EA 30.73 EUR
8.00202.0005 8.00202.0250
Ethyl octanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009552
Číslo CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.070 g/l (25 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
Hill Formula C10H20O2
Chemical Formula CH3(CH2)6COOC2H5