Tlačiť
Ethyl octanoate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
150510050 150511000 150515000
ACRO150510050EA 34.38 EUR
ACRO150510050 ACRO150511000 ACRO150515000
Ethyl octanoate 99+%
Ethyl octanoate
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.866 to 0.87
Acid value ≤1 mg KOH/g