Ethyl stearate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
207480050
207480250
ACRO207480050EA
46.06
EUR
ACRO207480050
ACRO207480250
Ethyl stearate 97%
Ethyl stearate
Vzorec:
C₂₀H₄₀O₂ Mw: 312.54 Teplota varu: 213…215 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 30…39 °C Teplota vzplanutia: >112 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00009006 Číslo CAS: 111-61-5 EINECS: 203-887-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 39 °C |
GC | ≥96.0 % |