ethylformiát for synthesis
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
8.00891.9045
8.00891.9045EA
0
EUR
8.00891.9045
ethylformiát for synthesis
ethylformiát
Vzorec:
C₃H₆O₂ Teplota varu: 148 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 0,9208 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –20 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003294 Číslo CAS: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 OSN: 1190 ADR: 3,II Merck Index: 13,03841 |