Tlačiť
ethylformiát for synthesis
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
8.00891.9045
8.00891.9045EA 0 EUR
8.00891.9045
ethylformiát for synthesis
ethylformiát
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 148 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003294
Číslo CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
OSN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841