Tlačiť
ethylformiát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Formic acid ethyl ester
A11113.0F A11113.AE A11113.AP
A11113.0FEA 187.32 EUR
A11113.0F A11113.AE A11113.AP
ethylformiát ≥97%
ethylformiát
Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 52…54 °C
Teplota tavenia: –81 °C
Hustota: 0,921
Teplota vzplanutia: –19 °C (–2 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003294
Číslo CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
OSN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3807