Tlačiť
ethylformiát 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Formic acid ethyl ester
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 118.33 EUR
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
ethylformiát 98+%, pure
ethylformiát
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 54 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,917 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003294
Číslo CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
OSN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %