Tlačiť
Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243914-1KG-K W243914-4KG-K W243914-9KG-K
SIALW243914-1KG-KEA 139.19 EUR
SIALW243914-1KG-K SIALW243914-4KG-K SIALW243914-9KG-K
Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl hexanoate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 168 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Číslo MDL: MFCD00009511
Číslo CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
OSN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812