Tlačiť
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid octyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280615-100G W280615-1KG W280615-25G W280615-SAMPLE
SIALW280615-100GEA 144.81 EUR
SIALW280615-100G SIALW280615-1KG SIALW280615-25G SIALW280615-SAMPLE
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Mw: 172.27
Teplota varu: 195…199 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –38.5 °C
Hustota: 0.885 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00009562
Číslo CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6