Tlačiť
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid octyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280607-1KG-K W280607-20KG-K W280607-4KG-K
SIALW280607-1KG-KEA 138.79 EUR
SIALW280607-1KG-K SIALW280607-20KG-K SIALW280607-4KG-K
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Mw: 172.27
Teplota varu: 195…199 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –38.5 °C
Hustota: 0.885 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00009562
Číslo CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6