Tlačiť
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256501-1KG-K W256501-20KG-K W256501-5KG-K
SIALW256501-1KG-KEA 110.31 EUR
SIALW256501-1KG-K SIALW256501-20KG-K SIALW256501-5KG-K
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Hexyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 338 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009524
Číslo CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
OSN: 3271
ADR: 3,III