Tlačiť
Heptyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid heptyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254711-100G-K W254711-1KG-K
SIALW254711-100G-KEA 173.69 EUR
SIALW254711-100G-K SIALW254711-1KG-K
Heptyl acetate, Sigma-Aldrich®
Heptyl acetate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Teplota varu: 190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50,2 °C
Hustota: 0,8891 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00027311
Číslo CAS: 112-06-1
EINECS: 203-932-8