Tlačiť
Decyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid decyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W236705-1KG-K W236705-4KG-K W236705-9KG-K
SIALW236705-1KG-KEA 198.56 EUR
SIALW236705-1KG-K SIALW236705-4KG-K SIALW236705-9KG-K
Decyl acetate, Sigma-Aldrich®
Decyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Číslo MDL: MFCD00026538
Číslo CAS: 112-17-4
EINECS: 203-942-2