Tlačiť
Butylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
MQ100
W217417-100G-K W217417-1KG-K W217417-4KG-K
SIALW217417-100G-KEA 83.72 EUR
SIALW217417-100G-K SIALW217417-1KG-K SIALW217417-4KG-K
Butylacetát, Sigma-Aldrich®
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Mw: 116.16
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009445
Číslo CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
OSN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM