Tlačiť
Butylacetát 99,7, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
270687-1L 270687-6X1L
270687-1LEA 106.55 EUR
270687-1L 270687-6X1L
Butylacetát 99,7, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Butylacetát
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Mw: 116.16
Teplota varu: 126.2 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0.881 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 10.4 %(V)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009445
Číslo CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
OSN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance at 275 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.20
Absobance at 254 nm Max. 1.0
Explosion Limit 7.6 %
Autoignition Temperature 790 °F
Vapor Pressure 15 mmHg ( 25 °C)