Tlačiť
tert-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dimethylethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B88209-100ML B88209-500ML B88209-5ML
SIALB88209-100MLEA 60.97 EUR
SIALB88209-100ML SIALB88209-500ML SIALB88209-5ML
tert-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl acetate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 98 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 90…97 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008807
Číslo CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
OSN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536