Tlačiť
Izoamylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205532-1KG-K W205532-20KG-K W205532-4KG-K W205532-9KG-K
SIALW205532-1KG-KEA 98.68 EUR
SIALW205532-1KG-K SIALW205532-20KG-K SIALW205532-4KG-K SIALW205532-9KG-K
Izoamylacetát, Sigma-Aldrich®
Izoamylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 142 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008946
Číslo CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
OSN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125