Tlačiť
sec-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
242594-100ML 242594-5ML
SIAL242594-100MLEA 119.53 EUR
SIAL242594-100ML SIAL242594-5ML
sec-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
sec-Butyl acetate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 112 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98,9 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 19 °C
Číslo MDL: MFCD00009328
Číslo CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
OSN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01535