Tlačiť
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242713-1KG-K W242713-20KG-K W242713-4KG-K W242713-9KG-K
SIALW242713-1KG-KEA 119.13 EUR
SIALW242713-1KG-K SIALW242713-20KG-K SIALW242713-4KG-K SIALW242713-9KG-K
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
ethylbutyrát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 252 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009394
Číslo CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
OSN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810