Tlačiť
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
E15701-500ML E15701-1L E15701-25ML
SIALE15701-500MLEA 41.32 EUR
SIALE15701-500ML SIALE15701-1L SIALE15701-25ML
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
ethylbutyrát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 252 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009394
Číslo CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
OSN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810