Tlačiť
Butyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butyric acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218618-1KG-K W218618-9KG-K
SIALW218618-1KG-KEA 53.75 EUR
SIALW218618-1KG-K SIALW218618-9KG-K
Butyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Butyl butyrate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 166 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –91,5 °C
Hustota: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009450
Číslo CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
OSN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555