Tlačiť
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7085-100G A7085-1KG A7085-500G
SIALA7085-100GEA 176.9 EUR
SIALA7085-100G SIALA7085-1KG SIALA7085-500G
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 388 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 168 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002328
Číslo CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048