Tlačiť
Metacetamol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-3-aminophenol, Paracetamol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide
A12764.14 A12764.22
A12764.14EA 44.52 EUR
A12764.14 A12764.22
Metacetamol ≥99%
Metacetamol
Purity: 99% CAS No.: 621-42-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 907998
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 351 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 146…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002263
Číslo CAS: 621-42-1
EINECS: 210-687-0