Tlačiť
2'-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7000-100G-A A7000-25G-A
SIALA7000-100G-AEA 96.67 EUR
SIALA7000-100G-A SIALA7000-25G-A
2'-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetanilide
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Číslo MDL: MFCD00002181
Číslo CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9