Tlačiť
2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
B21264.14 B21264.22
B21264.14EA 40.07 EUR
B21264.14 B21264.22
2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
2'-Hydroxyacetanilide
Purity: 97% CAS No.: 614-80-2 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 205-210° Beilstein Reference: 607592
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Teplota tavenia: 205…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002181
Číslo CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9