Tlačiť
2'-Hydroxyacetanilide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
102310250 102311000
ACRO102310250EA 40.91 EUR
ACRO102310250 ACRO102311000
2'-Hydroxyacetanilide 97%
2'-Hydroxyacetanilide
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 207…210 °C
Číslo MDL: MFCD00002181
Číslo CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %