Tlačiť
4'-Nitroacetanilide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 83.83 EUR
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilide for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Teplota varu: 409 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007303
Číslo CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol