Tlačiť
4'-Nitroacetanilide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
A13539.06 A13539.14
A13539.06EA 34.86 EUR
A13539.06 A13539.14
4'-Nitroacetanilide ≥98%
4'-Nitroacetanilide
Purity: 98% CAS No.: 104-04-1 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 215-217° Beilstein Reference: 2211962 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00007303
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Teplota varu: 409 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007303
Číslo CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 14,6581