Tlačiť
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
112933-100G 112933-1KG 112933-500G 112933-5G
SIAL112933-100GEA 51.34 EUR
SIAL112933-100G SIAL112933-1KG SIAL112933-500G SIAL112933-5G
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Vzorec: C₈H₉NO
Teplota varu: 304 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 174 °C
Číslo MDL: MFCD00008674
Číslo CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051