Tlačiť
Acetanilid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 143.2 EUR
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acetanilid 99+%
Acetanilid
Vzorec: C₈H₉NO
Teplota varu: 304 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 111…115 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008674
Číslo CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %