Tlačiť
4'-Methylacetanilide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
400165000 400161000
ACRO400165000EA 382.27 EUR
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Methylacetanilide 99%
4'-Methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO
Teplota varu: 307 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 148…151 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008677
Číslo CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %