Tlačiť
2'-Methylacetanilide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
A13235.14 A13235.22
A13235.14EA 82.63 EUR
A13235.14 A13235.22
2'-Methylacetanilide ≥98%
2'-Methylacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 120-66-1 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 296° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00014961
Vzorec: C₉H₁₁NO
Teplota varu: 296 °C
Teplota tavenia: 109…112 °C
Hustota: 1,160
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014961
Číslo CAS: 120-66-1
EINECS: 204-414-4
Merck Index: 14,74