Tlačiť
Adipohydrazide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Adipyl hydrazide
203310250 203311000 203315000
ACRO203310250EA 80.63 EUR
ACRO203310250 ACRO203311000 ACRO203315000
Adipohydrazide 98%
Adipohydrazide
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Teplota varu: 446 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00007614
Číslo CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration ≥97.5 %