Tlačiť
Acetohydrazide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic hydrazide, Acethydrazide
A10969.14 A10969.22 A10969.36
A10969.14EA 62.17 EUR
A10969.14 A10969.22 A10969.36
Acetohydrazide 96%
Acetohydrazide
Purity: 96% CAS No.: 1068-57-1 Molecular Formula: CH3CONHNH2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 60-68° Boiling Point: 128-129°/18mm Beilstein Reference: 506165 MDL No.: MFCD00007610
Vzorec: C₂H₆N₂O
Teplota varu: 128…129 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 60…68 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007610
Číslo CAS: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7